Läs mer
2,3-dimetylmalinanhydrid, 97 %
Produktkod. 11333446
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333446 25 g 25g
11323446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12919.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 766-39-2 | C6H6O3 | 126,111 g/mol
2,3-dimetylmaleinsyraanhydrid fungerar som ett reagens vid framställning av maleimider. Det används också som ett aminogruppskyddsmedel för superoxiddismutas. Vidare fungerar det som en reaktant vid dissocieringen av ribosomala proteiner. Utöver detta används den vid framställning av dimetylmaleinsyradimetylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-dimetylmaleinsyraanhydrid fungerar som ett reagens vid framställning av maleimider. Det används också som ett aminogruppskyddsmedel för superoxiddismutas. Vidare fungerar det som en reaktant vid dissocieringen av ribosomala proteiner. Utöver detta används den vid framställning av dimetylmaleinsyradimetylester.
Löslighet
Löslig i etanol, eter och kloroform. Något lösligt i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-39-2
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.111
MDL-nummer MFCD00005523
InChI-nyckel MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylmaleic anhydride, dimethylmaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dimethyl, pyrocinchonic anhydride, maleic anhydride, dimethyl, dimethylmaleic acid anhydride, 2,3-dimethylmaleicanhydride, unii-6pp3n541qa, 3,4-dimethyl-furan-2,5-dione, alpha,beta-dimethylmaleic anhydride
PubChem CID 13010
IUPAC-namn 3,4-dimetylfuran-2,5-dion
LEDER CC1=C(C(=O)OC1=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Smältpunkt 93 °C till 96 °C
Kokpunkt 222 °C till 223 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 112044
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i etanol, eter och kloroform. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.