Läs mer
2,3-Dimethylmaleic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15882171
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15882171 5 g 5g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15882171 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8415020005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 766-39-2
Smältpunkt 96°C
Densitet 1.107 g/cm3 at 100°C
MDL-nummer MFCD00005523
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3-Dimethylmaleic anhydride, 3,4-Dimethyl-2,5-furandione, 2,3-Dimethylmaleic anhydride
Molekylvikt (g/mol) 126.11