Läs mer
2,3-Dimetylmalinanhydrid, TRC
Produktkod. 30377921
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30377921 1 g
1 options
Produktkod. 30377921 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4745801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylmaleic Anhydride
CAS 766-39-2
Molekylformel C6H6O3
Kvantitet 1 g
Synonym Dimethyl-maleic anhydride, 2,3-dimethylmalonic anhydride4,4-Dimethyl-2,5-furandion, Dimethylmaleic acid anhydride, Dimethylmaleic Anhydride, NSC 92512
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
LEDER CC1=C(C)C(=O)OC1=O
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0317