Läs mer
2,3-dimetylnaftalen, 97 %
Produktkod. 11398125
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398125 1 g 1g
11308135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08386.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 581-40-8 | C12H12 | 156,228 g/mol
Det används för identifiering av enskilda aromatiska kolväten i fotogenfraktion (bp 150-250° ).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används för identifiering av individuella
aromatiska kolväten i fotogenfraktion (bp 150-250° ).
Löslighet
Löslighet i toluen (nästan genomskinlig). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 581-40-8
Molekylformel C12H12
Molekylvikt (g/mol) 156.228
MDL-nummer MFCD00004119
InChI-nyckel WWGUMAYGTYQSGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym guajen, naphthalene, 2,3-dimethyl, unii-35dj6se17o, 2,3-dmn, 2,3-dimethyl naphthalene, acmc-1ao3c, 2,3-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11386
ChEBI CHEBI:48615
IUPAC-namn 2,3-dimetylnaftalen
LEDER CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylnaphthalene
Smältpunkt 103 °C till 106 °C
Kokpunkt 265 °C till 268 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1852621
Formel vikt 156.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.