Läs mer
2,3-Dimethylnaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 581-40-8 |
| Molekylformel | C12H12 |
| MDL-nummer | MFCD00004119 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | CC1=C(C)C=C2C=CC=CC2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |
| Procent renhet | 98% |