Läs mer
2,3-Dimethylpentane, 97%
Produktkod. 11340308
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340308 5 g 5g
11490600 1 g 1g
11330308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043707.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-59-3 | C7H16 | 100.21 g/mol
Det används i vätskefasoxidationen av 2,4-dimetylpentan och i en studie om framställningen och de fysikaliska konstanterna för ett antal alkaner och cykloalkaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-59-3
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009337
InChI-nyckel WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
Synonym pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standard
PubChem CID 11260
IUPAC-namn 2,3-dimetylpentan
LEDER CCC(C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylpentane
Densitet 0.690 g/mL
Kokpunkt 89°C to 90°C
Flampunkt −6°C (21°F)
Brytningsindex 1.392
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1206
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 100.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Dimethylpentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethylpentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.