Läs mer
(±)-2,3-Dimethylpentane-d16, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylpentane-D16 |
| CAS | 1219795-08-0 |
| Molekylformel | C7 D16 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2,3-Dimethylpentane-D16, (±)-2,3-Dimethylpentane-d16, 3,4-Di(methyl-d3)pentane-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7 H,5H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decadeuterio-3,4-bis(trideuteriomethyl)pentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.3005 |
| Formel vikt | 116.2256 g/mol |
| Visa mer |