Läs mer
2,3-Dimethylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylphenol |
| CAS | 526-75-0 |
| Molekylformel | C8 H10 O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,3-Xylenol (8CI), 2,3-Dimethylphenol, 1,2-Dimethyl-3-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-DMP, NSC 62011, o-Xylenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cccc(O)c1C |
| IUPAC-namn | 2,3-dimethylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.16 |
| Formel vikt | 122.0732 |