missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-Dimethylphenol, TRC

Produktkod. 30377106
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377106 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30377106 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47287025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylphenol
CAS 526-75-0
Molekylformel C8 H10 O
Kvantitet 25 g
Synonym 2,3-Xylenol (8CI), 2,3-Dimethylphenol, 1,2-Dimethyl-3-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,3-dimethylbenzene, 2,3-DMP, NSC 62011, o-Xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
LEDER Cc1cccc(O)c1C
IUPAC-namn 2,3-dimethylphenol
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Formel vikt 122.0732
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.