Läs mer
(2,3-Dimethylphenyl)[1-(trityl)-1H-imidazol-4-yl]methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3-Dimethylphenyl)[1-(trityl)-1H-imidazol-4-yl]methanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 442.2045 |