Läs mer
(2,3-Dimethylphenyl)-1H-imidazol-5-ylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3-Dimethylphenyl)-1H-imidazol-5-ylmethanone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 200.095 |