missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2,3-Dimethylphenyl)-1H-imidazol-5-ylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3-Dimethylphenyl)-1H-imidazol-5-ylmethanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 200.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?