Läs mer
2,3-Dimethylphenyl isocyanate, 99%
Produktkod. 11388305
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388305 5 g 5g
11378305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10225.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1591-99-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1591-99-7
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00013851
InChI-nyckel KNHJIEOCVVIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylphenyl isocyanate, 2,3-dimethylphenylisocyanate, benzene, isocyanatodimethyl, 2,3-dimethylbenzenisocyanate, dimethylphenyl isocyanate, acmc-1bttc, 1-isocyanato-2,3-dimethyl-benzene, #, benzene,1-isocyanato-2,3-dimethyl
PubChem CID 137096
ChEBI CHEBI:63899
IUPAC-namn 1-isocyanato-2,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)N=C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylphenyl isocyanate
Densitet 1.059
Kvantitet 5 g
Odör Pungent
Brytningsindex 1.54
UN-nummer UN2206
Beilstein 6313438
Kokpunkt 104°C to 105°C (50 mmHg)
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.