Läs mer
2,3-Dimethylphenylacetic acid, 95%
Produktkod. 15420939
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420939 1 g 1g
15440939 250 mg 250mg
15430939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63947.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30981-98-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30981-98-7
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD03844736
InChI-nyckel AMPNBNGNPLXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylphenylacetic acid, 2-2,3-dimethylphenyl acetic acid, 2,3-dimethylbenzeneacetic acid, dimethylbenzeneacetic acid, 2,3-dimethylphenyl acetic acid, 2,3-dimethylphenylaceticacid, xylene-acetic acid, pubchem2466, acmc-1cldr, 2-2,3-dimethylphenyl aceticacid
PubChem CID 20572731
IUPAC-namn 2-(2,3-dimetylfenyl)ättiksyra
LEDER CC1=C(C)C(CC(O)=O)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylphenylacetic acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 164.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.