Läs mer
2,3-Dimethylphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylphenylacetic Acid |
| CAS | 30981-98-7 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,3-Dimethyl-benzeneacetic Acid, 2,3-Xylyl-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-7-4-3-5-9(8(7)2)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | Cc1cccc(CC(=O)O)c1C |
| IUPAC-namn | 2-(2,3-dimethylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |