Läs mer
2,3-Dimethylpiperazine, cis + trans, 95%
Produktkod. 15413437
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15413437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26252.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 84468-52-0 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84468-52-0
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.192
MDL-nummer MFCD07373397
InChI-nyckel COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylpiperazine, 2,3-dimethylpiperazine, cis + trans
PubChem CID 522814
IUPAC-namn 2,3-dimethylpiperazine
LEDER CC1C(NCCN1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylpiperazine
Namnnotering cis + trans
Smältpunkt 81°C to 90°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 114.19
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.