Läs mer
2,3-dimetylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440463
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440463 10 g 10g
11450463 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12628.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5910-89-4 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5910-89-4
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00006144
InChI-nyckel OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1,4-diazine, 2,3-dimethyl-pyrazine, pyrazine, dimethyl, 2,3-dimethyl pyrazine, ccris 2928, unii-whf7883d0v, fema no. 3271, natural, dimethylpyrazine
PubChem CID 22201
IUPAC-namn 2,3-dimetylpyrazin
LEDER CC1=NC=CN=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylpyrazine
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.022
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107908
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.