Learn More
2,3-dimetylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11450463
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11450463 50 g 50g
11440463 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11450463 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12628.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5910-89-4 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5910-89-4
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00006144
InChI-nyckel OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1,4-diazine, 2,3-dimethyl-pyrazine, pyrazine, dimethyl, 2,3-dimethyl pyrazine, ccris 2928, unii-whf7883d0v, fema no. 3271, natural, dimethylpyrazine
PubChem CID 22201
IUPAC-namn 2,3-dimetylpyrazin
LEDER CC1=NC=CN=C1C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylpyrazine
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.022
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107908
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.