Läs mer
2,3-dimetylpyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460463
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460463 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11460463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12628.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5910-89-4 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylpyrazine
CAS 5910-89-4
Smältpunkt -12°C
Densitet 1.022
Kokpunkt 156°C
Flampunkt 54°C
Odör Pleasant
Molekylformel C6H8N2
Brytningsindex 1.507
MDL-nummer MFCD00006144
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107908
Synonym pyrazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1,4-diazine, 2,3-dimethyl-pyrazine, pyrazine, dimethyl, 2,3-dimethyl pyrazine
InChI-nyckel OXQOBQJCDNLAPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=CN=C1C
IUPAC-namn 2,3-dimetylpyrazin
Molekylvikt (g/mol) 108.14
PubChem CID 22201
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.