Läs mer
2,3-Dimethylpyrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dimethylpyrazine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 108.0687 |