Läs mer
(2,3-Dimethylpyridin-4-yl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,3-Dimethylpyridin-4-yl)boronic Acid |
| CAS | 1246829-05-9 |
| Molekylformel | C7 H10 B N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BNO2/c1-5-6(2)9-4-3-7(5)8(10)11/h3-4,10-11H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1nccc(B(O)O)c1C |
| IUPAC-namn | (2,3-dimethylpyridin-4-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.97 |
| Formel vikt | 151.0805 |