Läs mer
2,3-dimetylkinoxalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11400927
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400927 5 g 5g
11410927 25 g 25g
11420927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23313.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2379-55-7 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2379-55-7
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD00006728
InChI-nyckel FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16925
IUPAC-namn 2,3-dimetylkinoxalin
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylquinoxaline
Smältpunkt 102°C to 107°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 114832
Synonym quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.