Läs mer
2,3-dimetyltiofen, 97 %
Produktkod. 15444247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444247 1 g 1g
15454247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31641.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 632-16-6 | C6H8S | 112,19 g/mol
Det har också visat sig att 2,3-dimetyltiofen kan formyleras för att ge en dimetyltiofenaldehyd, som som väntat visade sig ha aldehydgruppen i den fria a-positionen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar Det har också visat sig att 2,3
-dimetyltiofen kan formyleras för att ge en dimetyltiofenaldehyd, som som förväntat visade sig ha aldehydgruppen i den fria a-positionen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-16-6
Molekylformel C6H8S
Molekylvikt (g/mol) 112.19
MDL-nummer MFCD00130081
InChI-nyckel BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene
PubChem CID 34295
IUPAC-namn 2,3-dimetyltiofen
LEDER CC1=C(C)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylthiophene
Kokpunkt 142 °C
Flampunkt 26° (79 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 112.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.