Läs mer
2,3-dimetyltiofen, TRC
Produktkod. 30388478
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388478 50 mg
30370366 500 mg
30372393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388478 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46163350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-16-6
Molekylformel C6H8S
Molekylvikt (g/mol) 112.19
LEDER Cc1ccsc1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylthiophene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8S/c1-5-3-4-7-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Formel vikt 112.0347