Läs mer
2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid, 96%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid |
| CAS | 25128-35-2 |
| Molekylformel | C9H5NO4 |
| MDL-nummer | MFCD00612492 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC2=C1NC(C2=O)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.14 |
| Procent renhet | 96% |