Läs mer
2,3-Difenylmaleisk anhydrid, 98 %
Produktkod. 11388346
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388346 1 g 1g
11398346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15612.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250,253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4808-48-4
Molekylformel C16H10O3
Molekylvikt (g/mol) 250.253
MDL-nummer MFCD00005521
InChI-nyckel OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
PubChem CID 78530
IUPAC-namn 3,4-difenylfuran-2,5-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Smältpunkt 157°C to 160°C
Kokpunkt 236°C (15 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 191180
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 250.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.