Läs mer
2,3-Difenylmaleisk anhydrid, 98 %
Produktkod. 10412750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10412750 1 g 1g
10371510 5 g 5g
10179929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10412750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439010010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4808-48-4
Molekylformel C16H10O3
Molekylvikt (g/mol) 250.26
InChI-nyckel OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
PubChem CID 78530
IUPAC-namn 3,4-difenylfuran-2,5-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 3-Diphenylmaleic anhydride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 157,1 °C till 159,4 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 250.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.