Läs mer
2,3-difenylpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407716
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407716 1 g 1g
11417716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14700.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1588-89-2 | C16H12N2 | 232.286 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1588-89-2
Molekylformel C16H12N2
Molekylvikt (g/mol) 232.286
MDL-nummer MFCD00053000
InChI-nyckel PTZIVVDMBCVSMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diphenyl-pyrazine, chembl48222, bis-phenyl pyrazine, maybridge1_007492, acmc-1bu2l
PubChem CID 243907
IUPAC-namn 2,3-difenylpyrazin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CN=C2C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diphenylpyrazine
Smältpunkt 119°C to 122°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.