Läs mer
2,3-Diphenylquinoxaline, 98+%
Produktkod. 11460611
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460611 5 g 5g
11470611 25 g 25g
11480611 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460611 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20100.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1684-14-6 | C20H14N2 | 282.346 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1684-14-6
Molekylformel C20H14N2
Molekylvikt (g/mol) 282.346
MDL-nummer MFCD00014659
InChI-nyckel RSNQVABHABAKEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74311
IUPAC-namn 2,3-difenylkinoxalin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N=C2C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Diphenylquinoxaline
Smältpunkt 124°C to 128°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 209272
Synonym quinoxaline, 2,3-diphenyl, quinoxaline,2,3-diphenyl, 2,3-diphenyl-quinoxaline, diphenylquinoxaline, quinoxaline,3-diphenyl, acmc-1c07k, 2,3-diphenylguinoxaline, 2,3-diphenyl-1,4-benzodiazine
Formel vikt 282.35
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.