Läs mer
2,3-Epoxybutanol, TRC
Produktkod. 30381971
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381971 1 g
30385014 2.5 g
30378573 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5890601G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-38-8
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Synonym 3-Methyl-2-oxiranemethanol, (3-Methyloxiran-2-yl)methanol, 2,3-Epoxy-1-butanol, 3-Methyloxiranemethanol, NSC 34457
IUPAC-namn (3-methyloxiran-2-yl)methanol
LEDER CC1OC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Epoxybutanol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(2-5)6-3/h3-5H,2H2,1H3
Formel vikt 88.0524