Läs mer
2,3-Epoxybutanol, TRC
Produktkod. 30385014
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385014 2.5 g
30381971 1 g
30378573 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385014 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5890602.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-38-8
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Synonym 3-Methyl-2-oxiranemethanol, (3-Methyloxiran-2-yl)methanol, 2,3-Epoxy-1-butanol, 3-Methyloxiranemethanol, NSC 34457
IUPAC-namn (3-metyloxiran-2-yl)metanol
LEDER CC1OC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Epoxybutanol
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(2-5)6-3/h3-5H,2H2,1H3
Formel vikt 88.0524