Läs mer
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32238367
Change view
Kvantitet:
20 kg
Produktkod. Kvantitet
32238367 20 kg
1 options
Produktkod. 32238367 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205539020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Epoxypropyl phenyl ether
CAS 122-60-1
Smältpunkt 3.5°C
Densitet 1.11 g/cm³ at 20°C
Flampunkt 114°C (closed cup)
Kvantitet 20 kg
Synonym 2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycid ether, 2,3-Epoxypropyl phenyl ether
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Kvalitet Not Available