Läs mer
2,3-Epoxypropyl Phenyl Ether, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15821031
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15821031 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15821031 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205530250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 122-60-1
Smältpunkt 3.5°C
Densitet 1.11 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00005133
Kvantitet 250 mL
Synonym 2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane, Phenyl 2,3-epoxypropyl ether, Phenyl glycid ether, 2,3-Epoxypropyl phenyl ether
Molekylvikt (g/mol) 150.17