missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine HCl, CDN

Produktkod. 30315016
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30315016 0.05 g -
30324212 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315016 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73760.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanamine-D4 (aminoethyl-D4) Hydrochloride
CAS 1398066-01-7
Molekylformel C11 D4 H13 N O2 . Cl H
Kvantitet 0.05 g
Synonym Benzeneethan-α,α,β,β-d4-amine, 3-ethoxy-4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Ethoxy-4-methoxybenzeneethan-α,α,β,β-d4-amine hydrochloride, α,α,β,β-Tetradeuterio-3-ethoxy-4-methoxyphenylethylamine hydrochloride, 3-O-Ethyl-4-O-methyldopamine-d4 hydrochloride, 3-Ethoxy-4-methoxy-β-phenylethylamine-α,α,β,β-d4 hydrochloride, 2-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanamine-D4 (aminoethyl-D4) hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C11H17NO2.ClH/c1-3-14-11-8-9(6-7-12)4-5-10(11)13-2;/h4-5,8 H,3,6-7,12H2,1-2H3;1 H/i6D2,7D2;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(OC)c(OCC)c1
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 235.7438
Formel vikt 235.1277 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.