Läs mer
2-((3-Fluoro-4-(metylkarbamoyl)fenyl)amino)-2-metylpropansyra, TRC
Produktkod. 30394802
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30394802 100 mg
1 options
Produktkod. 30394802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF599803100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-((3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropanoic acid
CAS 1289942-66-0
Molekylformel C12H15FN2O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Enzalutamide Impurity G
InChI formel InChI=1S/C12H15FN2O3/c1-12(2,11(17)18)15-7-4-5-8(9(13)6-7)10(16)14-3/h4-6,15H,1-3H3,(H,14,16)(H,17,18)
LEDER CC(C(O)=O)(NC1=CC(F)=C(C(NC)=O)C=C1)C
Molekylvikt (g/mol) 254.26
Formel vikt 254.1067