Läs mer
2-(3-fluorfenyl)etylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7056024
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15482099
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64762.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 404-70-6 | C8H11FN | 140.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 404-70-6
Molekylformel C8H11FN
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00075376
InChI-nyckel AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
PubChem CID 533928
IUPAC-namn 2-(3-fluorfenyl)etanamin
LEDER [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Densitet 1.066 g/mL
Kokpunkt 87°C (15 mmHg)
Flampunkt 83°C (181°F)
Brytningsindex 1.509
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 3045789
Formel vikt 139.17
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.