missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Fluorophenyl)pyrrolidine |
| CAS | 298690-72-9 |
| Molekylformel | C10H12FN |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FN/c11-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-12-10/h1,3-4,7,10,12H,2,5-6H2 |
| LEDER | Fc1cccc(c1)C2CCCN2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.21 |
| Formel vikt | 165.0954 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?