Läs mer
2,3-Heptanedione, 97+%
Produktkod. 11459426
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459426 100 g 100g
11439426 5 g 5g
11449426 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19136.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 96-04-8 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-04-8
Molekylformel C7H12O2
Molekylvikt (g/mol) 128.171
MDL-nummer MFCD00036550
InChI-nyckel FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-heptanedione, acetyl valeryl, valerylacetyl, acetylvaleryl, acetyl pentanoyl, unii-dk55dde86p, dk55dde86p, benzil-related compound, 47, heptanedione, fema no. 2543
PubChem CID 60983
IUPAC-namn heptane-2,3-dione
LEDER CCCCC(=O)C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Heptanedione
Densitet 0.92
Kokpunkt 64°C (18 mmHg)
Flampunkt 40°C (104°F)
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1700989
Formel vikt 128.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.