Läs mer
2,3-hexandion, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351657
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351657 25 g 25g
11341657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04669.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3848-24-6 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
2,3-hexandion används för att utvärdera påverkan av xantankoncentration på frisättningen av aromföreningar i xantanförtjockade livsmedelsmodellsystem. Den reagerar med etylendiamin för att ge makrocyklisk tetradentate 12-ledad kvävedonatorligand (N4).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3-hexandion används för att utvärdera påverkan av xantankoncentration på frisättningen av aromföreningar i xantanförtjockade livsmedelsmodellsystem. Den reagerar med etylendiamin för att ge makrocyklisk tetradentate 12-ledad kvävedonatorligand (N4).
Löslighet Delvis blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3848-24-6
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00009398
InChI-nyckel MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-hexanedione, acetylbutyryl, acetyl butyryl, methyl propyl diketone, butyryl acetyl, hexanedione, unii-559anr3nvs, 2,3-hexandione, fema no. 2558, 559anr3nvs
PubChem CID 19707
ChEBI CHEBI:87583
IUPAC-namn hexan-2,3-dion
LEDER CCCC(=O)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Hexanedione
Smältpunkt -30°C
Densitet 0.937
Kokpunkt 127°C to 128°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1699896
Löslighetsinformation Partly miscible in water.
Formel vikt 114.15
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3-Hexanedione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Hexanedione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.