missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol, Mikromol™
Beskrivning
2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol |
| CAS | 851789-43-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H18 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol, 3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, 3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanol, Benzenepropanol, 2-hydroxy-5-methyl-gamma-phenyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O2/c1-12-7-8-16(18)15(11-12)14(9-10-17)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,14,17-18H,9-10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(O)c(c1)C(CCO)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-(3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?