Läs mer
2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-Thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-Thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O4S/c1-5-23-18(21)16-12(4)20-17(25-16)13-6-7-15(24-10-11(2)3)14(8-13)9-19-22/h6-9,11,22H,5,10H2,1-4H3/b19-9+ |
| Formel vikt | 362.13 |