missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30051053
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051053 100 mg
30049573 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051053 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0007.50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

[2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride
CAS 16160-12-6
Analyt- eller komponentnamn (2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H21 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym [2-(3-Hydroxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H21NO.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CC1=C(CCCC1)c2cccc(O)c2
IUPAC-namn 3-[2-[(dimethylamino)methyl]cyclohexen-1-yl]phenol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 267.79
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 267.139 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.