Läs mer
2-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| CAS | 56911-50-3 |
| Molekylformel | C9 H10 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,10H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.174 |
| Formel vikt | 166.063 |