Läs mer
2',3'-isopropylidenadenosin, TRC
Produktkod. 30392920
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30392920 50 g
1 options
Produktkod. 30392920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82467550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3'-Isopropylidene Adenosine
CAS 362-75-4
Molekylformel C13 H17 N5 O4
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C13H17N5O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
LEDER CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
IUPAC-namn [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2,2-dimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 307.31
Formel vikt 307.1281