Läs mer
2’,3’-Isopropylidene Ribavirin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2',3'-Isopropylidene Ribavirin |
| CAS | 52663-90-8 |
| Molekylformel | C11 H16 N4 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-ribofuranosyl]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N4O5/c1-11(2)19-6-5(3-16)18-10(7(6)20-11)15-4-13-9(14-15)8(12)17/h4-7,10,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,17)/t5-,6+,7?,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)O[C@H]2[C@@H](CO)O[C@H](C2O1)n3cnc(n3)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 1-[(4R,6R,6aS)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.268 |
| Formel vikt | 284.112 |