Läs mer
2',3'-Isopropylideneuridine
Produktkod. 15468819
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468819 25 g 25g
11312266 1 g 1g
11322266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03686.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 362-43-6 | C12H16N2O6 | 284.268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 362-43-6
Molekylformel C12H16N2O6
Molekylvikt (g/mol) 284.268
MDL-nummer MFCD00034509
InChI-nyckel GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
Synonym 2',3'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylidene uridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-1r,2r,4r,5r-4-hydroxymethyl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oct-2-yl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2/',3/'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine hplc, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 64967
IUPAC-namn 1-[(3aR,4R,6R,6aR)-6-(hydroximetyl)-2,2-dimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER CC1(OC2C(OC(C2O1)N3C=CC(=O)NC3=O)CO)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',3'-Isopropylideneuridine
Smältpunkt 165°C to 166°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 32671
Formel vikt 284.27
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.