Läs mer
2,3-Lutidin, 99 %
Produktkod. 11372266
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372266 25 g 25g
11382266 100 g 100g
11392266 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03697.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 583-61-9 | C7H9N | 107,156 g/mol
2,3-lutidin är en lansoprazolmellanprodukt. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3-Lutidin är en lansoprazolmellanprodukt. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten 95 gl/ @
20˚C.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-61-9
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00009605
InChI-nyckel HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
PubChem CID 11420
IUPAC-namn 2,3-dimetylpyridin
LEDER CC1=C(N=CC=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Lutidine
Smältpunkt -17°C
Densitet 0.948
Kokpunkt 160°C to 161°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 106418
Löslighetsinformation Soluble in water 95 gl/ @ 20?C.
Formel vikt 107.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.