Läs mer
2,3-Lutidine-N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Lutidine-N-oxide |
| CAS | 22710-07-2 |
| Molekylformel | C7 H9 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3-Dimethyl pyridine-N-oxide, 2,3-Dimethylpyridine 1-Oxide, 2,3-Dimethylpyridine N-oxide, 2,3-Lutidine-N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cccn(=O)c1C |
| IUPAC-namn | 2,3-dimethylpyridine 1-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.153 |
| Formel vikt | 123.068 |