Läs mer
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine |
| CAS | 6487-86-1 |
| Molekylformel | C9H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(m-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-2-4-9(7-8)12-6-5-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3 |
| LEDER | COc1cccc(OCCN)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-methoxyphenoxy)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
| Formel vikt | 167.0946 |