Läs mer
2-(3-Methoxyphenoxy)propanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoic acid |
| CAS | 7309-52-6 |
| Molekylformel | C10 H12 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(3-Methoxy-phenoxy)-propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-4-8(6-9)13-2/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1cccc(OC(C)C(=O)O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-methoxyphenoxy)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vikt | 196.074 |